2-Bromo-3-fluoro-6-nitroanisole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Bromo-1-fluoro-3-methoxy-4-nitrobenzene, 3-Bromo-4-fluoro-2-methoxynitrobenzene
Formule:
C₇H₅BrFNO₃ Poids moléculaire: 250.022 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18071062 Numéro CAS: 1257535-01-5 |