Imprimer
2-Bromo-3-fluoro-6-nitrophenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC49004-1G PC49004-5G PC49004-25G
APOSPC49004-1GEA 27.7 EUR
APOSPC49004-1G APOSPC49004-5G APOSPC49004-25G
2-Bromo-3-fluoro-6-nitrophenol 95%
Formule: C₆H₃BrFNO₃
Point de fusion: 65…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18071060
Numéro CAS: 103979-08-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III