Imprimer
8-Bromo-6,7-difluoro-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48999-1G PC48999-250MG
APOSPC48999-1GEA 58 EUR
APOSPC48999-1G APOSPC48999-250MG
8-Bromo-6,7-difluoro-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione 95%
8-Bromo-6,7-difluoro-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione
Formule: C₈H₂BrF₂NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31710612
Numéro CAS: 2366994-39-8