Methyl 3-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₅BrClFO₂ Poids moléculaire: 267.48 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28733929 Numéro CAS: 1804897-28-6 |