Imprimer
(2,6-Difluoro-3-pyridin-3-yl)methanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (2,6-Difluoro-3-pyridyl)methanol
PC48932-1G PC48932-500MG PC48932-5G
APOSPC48932-1GEA 281 EUR
APOSPC48932-1G APOSPC48932-500MG APOSPC48932-5G
(2,6-Difluoro-3-pyridin-3-yl)methanol
(2,6-Difluoro-3-pyridin-3-yl)methanol
Formule: C₆H₅F₂NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12911481
Numéro CAS: 1105510-11-9