Imprimer
4-(Dimethylsulphamoyl)-3-fluorobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48922-1G PC48922-250MG
APOSPC48922-1GEA 574 EUR
APOSPC48922-1G APOSPC48922-250MG
4-(Dimethylsulphamoyl)-3-fluorobenzoic acid
4-(Dimethylsulphamoyl)-3-fluorobenzoic acid
Formule: C₉H₁₀FNO₄S
Poids moléculaire: 247.243 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21817646
Numéro CAS: 1534724-80-5