Imprimer
6-Amino-2,3-difluorophenol, tech
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48919-1G PC48919-5G
APOSPC48919-1GEA 21.9 EUR
APOSPC48919-1G APOSPC48919-5G
6-Amino-2,3-difluorophenol, tech
6-Amino-2,3-difluorophenol
Formule: C₆H₅F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094310
Numéro CAS: 115551-33-2