Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC48918-1G PC48918-250MG PC48918-5G
APOSPC48918-1GEA 115 EUR
APOSPC48918-1G APOSPC48918-250MG APOSPC48918-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₂BrClF₄O₂S
Poids moléculaire: 341.505 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32070722
Numéro CAS: 2366994-51-4
UN: 3265
ADR: 8 II