Imprimer
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC48839-1G PC48839-250MG
APOSPC48839-1GEA 540 EUR
APOSPC48839-1G APOSPC48839-250MG
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂BrClF₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32869483
Numéro CAS: 2169005-64-3