Imprimer
Methyl 4-bromo-2,3,6-trifluorobenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC48810-1G PC48810-250MG PC48810-5G
APOSPC48810-1GEA 502 EUR
APOSPC48810-1G APOSPC48810-250MG APOSPC48810-5G
Methyl 4-bromo-2,3,6-trifluorobenzoate 95%
Methyl 4-bromo-2,3,6-trifluorobenzoate
Formule: C₈H₄BrF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06204171
Numéro CAS: 773134-13-7