Imprimer
4-Bromo-2-fluorophenyl acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48806-1G PC48806-250MG PC48806-5G
APOSPC48806-1GEA 58.4 EUR
APOSPC48806-1G APOSPC48806-250MG APOSPC48806-5G
4-Bromo-2-fluorophenyl acetate
4-Bromo-2-fluorophenyl acetate
Formule: C₈H₆BrFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28156435
Numéro CAS: 161424-78-8