Imprimer
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-2-iodobenzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48801-1G PC48801-250MG PC48801-5G
APOSPC48801-1GEA 578 EUR
APOSPC48801-1G APOSPC48801-250MG APOSPC48801-5G
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-2-iodobenzene 95%
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-2-iodobenzene
Formule: C₇H₄BrF₂I
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18391108
Numéro CAS: 1261775-78-3