Imprimer
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48800-1G PC48800-250MG
APOSPC48800-1GEA 497 EUR
APOSPC48800-1G APOSPC48800-250MG
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenol
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenol
Formule: C₇H₇FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06202638
Numéro CAS: 96740-93-1