tert-Butyl (R)-(1-fluoro-3-methylbutan-2-yl)carbamate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₂₀FNO₂ Poids moléculaire: 205.27 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD30378948 Numéro CAS: 942275-75-4 |