Imprimer
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48796-1G PC48796-250MG PC48796-5G
APOSPC48796-1GEA 260 EUR
APOSPC48796-1G APOSPC48796-250MG APOSPC48796-5G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₅Cl₂FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31742296
Numéro CAS: 2365420-17-1