Imprimer
2,4-Dichloro-6-fluoroanisole 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,5-Dichloro-3-fluoro-2-methoxybenzene
PC48795-1G PC48795-5G PC48795-25G
APOSPC48795-1GEA 311 EUR
APOSPC48795-1G APOSPC48795-5G APOSPC48795-25G
2,4-Dichloro-6-fluoroanisole 99%
2,4-Dichloro-6-fluoroanisole
Formule: C₇H₅Cl₂FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28785944
Numéro CAS: 54300-72-0