3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Bromo-3-ethynyl-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formule:
C₉H₄BrF₃O Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD31726319 Numéro CAS: 2366994-52-5 UN: 1993 ADR: 3,III |