Imprimer
7-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(3H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48779-1G PC48779-250MG
APOSPC48779-1GEA 353 EUR
APOSPC48779-1G APOSPC48779-250MG
7-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(3H)-one
7-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(3H)-one
Formule: C₉H₅F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09954857
Numéro CAS: 16499-58-4