Imprimer
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): [2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC48777-1G PC48777-250MG PC48777-5G
APOSPC48777-1GEA 493 EUR
APOSPC48777-1G APOSPC48777-250MG APOSPC48777-5G
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₄F₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31629891
Numéro CAS: 2244085-32-1