Imprimer
2-Chloro-4-fluoro-5-iodonitrobenzene 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48773-1G PC48773-250MG PC48773-5G
APOSPC48773-1GEA 328 EUR
APOSPC48773-1G APOSPC48773-250MG APOSPC48773-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-iodonitrobenzene 96%
2-Chloro-4-fluoro-5-iodonitrobenzene
Formule: C₆H₂ClFINO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30723635
Numéro CAS: 2244086-60-8