Imprimer
2-Chloro-4-fluoro-5-iodoaniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC48771-1G PC48771-5G PC48771-250MG
APOSPC48771-1GEA 429 EUR
APOSPC48771-1G APOSPC48771-5G APOSPC48771-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-iodoaniline 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-iodoaniline
Formule: C₆H₄ClFIN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD31629890
Numéro CAS: 2091569-03-6