Imprimer
Perfluoro(1,3-dimethyl-5-ethylcyclohexane)
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4877-100G PC4877-25G PC4877-5G
APOSPC4877-100GEA 458 EUR
APOSPC4877-100G APOSPC4877-25G APOSPC4877-5G
Perfluoro(1,3-dimethyl-5-ethylcyclohexane)
Perfluoro(1,3-dimethyl-5-ethylcyclohexane)
Formule: C₁₀F₂₀
Point d'ébullition: 144…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972337
Numéro CAS: 155609-20-4