Imprimer
2,3,5,6-Tetrafluorobenzenesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC48765-1G PC48765-250MG
APOSPC48765-1GEA 236 EUR
APOSPC48765-1G APOSPC48765-250MG
2,3,5,6-Tetrafluorobenzenesulphonyl chloride
2,3,5,6-Tetrafluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆HClF₄O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06409089
Numéro CAS: 776-09-0
UN: 3265
ADR: 8,III