2-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₅BrF₃NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11878543 Numéro CAS: 256473-06-0 |