Imprimer
7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48755-1G PC48755-250MG PC48755-5G
APOSPC48755-1GEA 255 EUR
APOSPC48755-1G APOSPC48755-250MG APOSPC48755-5G
7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C₉H₅FOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17169315
Numéro CAS: 698367-34-9