2-Fluoro-3-nitrobenzyl chloride 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1-(Chloromethyl)-2-fluoro-3-nitrobenzene
Formule:
C₇H₅ClFNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09955448 Numéro CAS: 1020718-00-6 |