Imprimer
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroaniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC48742-1G PC48742-5G
APOSPC48742-1GEA 77 EUR
APOSPC48742-1G APOSPC48742-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroaniline 95%
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroaniline
Formule: C₆H₄BrClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21603962
Numéro CAS: 305795-89-5