Imprimer
2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC48741-1G PC48741-250MG
APOSPC48741-1GEA 121 EUR
APOSPC48741-1G APOSPC48741-250MG
2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₆ClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15528861
Numéro CAS: 1260764-27-9