Imprimer
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48735-1G PC48735-250MG
APOSPC48735-1GEA 654 EUR
APOSPC48735-1G APOSPC48735-250MG
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzonitrile 95%
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrFIN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31629889
Numéro CAS: 217816-65-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III