Imprimer
tert-Butyl (2-fluoroethyl)carbamate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48733-1G PC48733-250MG
APOSPC48733-1GEA 654 EUR
APOSPC48733-1G APOSPC48733-250MG
tert-Butyl (2-fluoroethyl)carbamate 95%
tert-Butyl (2-fluoroethyl)carbamate
Formule: C₇H₁₄FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22374847
Numéro CAS: 178181-52-7