Imprimer
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC4871-1G PC4871-250MG PC4871-5G
APOSPC4871-1GEA 132 EUR
APOSPC4871-1G APOSPC4871-250MG APOSPC4871-5G
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 97%
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Formule: C₇H₆F₃NO₂S
Point de fusion: 78…79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00792413
Numéro CAS: 426-59-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III