Imprimer
2-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48676-100MG PC48676-1G PC48676-250MG
APOSPC48676-100MGEA 289 EUR
APOSPC48676-100MG APOSPC48676-1G APOSPC48676-250MG
2-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
2-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
Poids moléculaire: 218.172 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11036891
Numéro CAS: 68718-08-1