Imprimer
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48675-1G PC48675-250MG
APOSPC48675-1GEA 208 EUR
APOSPC48675-1G APOSPC48675-250MG
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Formule: C₉H₉BrClFN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31372485
Numéro CAS: 160132-69-4