Imprimer
1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48674-1G PC48674-250MG
APOSPC48674-1GEA 208 EUR
APOSPC48674-1G APOSPC48674-250MG
1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Formule: C₉H₉BrClFN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31372792
Numéro CAS: 2168111-87-1