Imprimer

Methyl 3-amino-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

PC48670-1G PC48670-250MG
APOSPC48670-1GEA 208 EUR
APOSPC48670-1G APOSPC48670-250MG
Methyl 3-amino-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₈F₃NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29169513
Numéro CAS: 2379918-54-2

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR