Imprimer
Methyl 3-amino-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48667-1G PC48667-250MG
APOSPC48667-1GEA 208 EUR
APOSPC48667-1G APOSPC48667-250MG
Methyl 3-amino-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₈F₃NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29169504
Numéro CAS: 2379918-61-1