Methyl 4-bromo-3-chloro-2,6-difluorobenzoate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₄BrClF₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD24108605 Numéro CAS: 1500268-85-8 |