Imprimer
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-fluorobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC48658-1G PC48658-250MG PC48658-5G
APOSPC48658-1GEA 522 EUR
APOSPC48658-1G APOSPC48658-250MG APOSPC48658-5G
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-fluorobenzoate
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-fluorobenzoate
Formule: C₈H₆ClFO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22628063
Numéro CAS: 1219687-20-3
UN: 3261
ADR: 8,III