Imprimer
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Trifluoromethyl)picolinimidamide hydrochloride
PC48656-1G PC48656-250MG
APOSPC48656-1GEA 348 EUR
APOSPC48656-1G APOSPC48656-250MG
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Formule: C₇H₆F₃N₃·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12755592
Numéro CAS: 909109-68-8