Imprimer
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48655-1G PC48655-250MG
APOSPC48655-1GEA 371 EUR
APOSPC48655-1G APOSPC48655-250MG
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Formule: C₇H₆F₃N₃·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09028472
Numéro CAS: 1179361-68-2