Imprimer
3-Bromo-4,5-difluorophenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48654-1G PC48654-250MG PC48654-5G
APOSPC48654-1GEA 522 EUR
APOSPC48654-1G APOSPC48654-250MG APOSPC48654-5G
3-Bromo-4,5-difluorophenol 95%
3-Bromo-4,5-difluorophenol
Formule: C₆H₃BrF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28556936
Numéro CAS: 1807120-34-8