Imprimer
2-Hydroxy-6-(thien-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC4865-10G PC4865-1G PC4865-5G
APOSPC4865-10GEA 371 EUR
APOSPC4865-10G APOSPC4865-1G APOSPC4865-5G
2-Hydroxy-6-(thien-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
2-Hydroxy-6-(thien-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Formule: C₁₁H₅F₃N₂OS
Poids moléculaire: 270.23 g/mol
Point de fusion: 278 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052654
Numéro CAS: 3335-45-3