Imprimer
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC48649-1G PC48649-5G
APOSPC48649-1GEA 116 EUR
APOSPC48649-1G APOSPC48649-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 97%
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₆BrFO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11520668
Numéro CAS: 1114809-22-1