Imprimer
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48646-1G PC48646-250MG PC48646-5G
APOSPC48646-1GEA 433 EUR
APOSPC48646-1G APOSPC48646-250MG APOSPC48646-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrFNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24107180
Numéro CAS: 1526564-53-3