Imprimer
1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethan-1-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48645-1G PC48645-250MG
APOSPC48645-1GEA 87 EUR
APOSPC48645-1G APOSPC48645-250MG
1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethan-1-ol
1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethan-1-ol
Formule: C₈H₈ClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08461916
Numéro CAS: 339001-14-8