Imprimer
(1S)-2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC48644-1G PC48644-250MG
APOSPC48644-1GEA 105 EUR
APOSPC48644-1G APOSPC48644-250MG
(1S)-2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol 99%
(1S)-2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₇ClF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09033383
Numéro CAS: 330156-49-5