Imprimer
(S)-2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC48643-1G PC48643-250MG
APOSPC48643-1GEA 524 EUR
APOSPC48643-1G APOSPC48643-250MG
(S)-2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanol 98%
(S)-2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₈ClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07776653
Numéro CAS: 126534-42-7