(R)-2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanol 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₈ClFO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08064295 Numéro CAS: 126534-43-8 |