Imprimer
2,6-Difluoro-3-(methoxymethoxy)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48637-1G PC48637-500MG
APOSPC48637-1GEA 1570 EUR
APOSPC48637-1G APOSPC48637-500MG
2,6-Difluoro-3-(methoxymethoxy)benzoic acid
2,6-Difluoro-3-(methoxymethoxy)benzoic acid
Formule: C₉H₈F₂O₄
Poids moléculaire: 218.154 g/mol
Point de fusion: 70…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22689854
Numéro CAS: 1190603-51-0