Imprimer

3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

PC48630-1G PC48630-250MG PC48630-5G
APOSPC48630-1GEA 244 EUR
APOSPC48630-1G APOSPC48630-250MG APOSPC48630-5G
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₁₄H₁₅BF₃NO₂
Poids moléculaire: 297.081 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12405369
Numéro CAS: 479411-95-5

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR